Learn More
Vanillyl Methyl Ketone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vanillyl Methyl Ketone |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 180.0786 |