Learn More
Vanillylacetone, TRC
Artikelnummer. 30136855
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136855 50 g 50 Gramm
30136704 100 g 100 Gramm
30009208 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09762050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-48-5
Summenformel C11 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Synonym 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl Methyl Ketone, 3-Methoxy-4-hydroxybenzylacetone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylacetone, Gingerone, NSC 15335, Vanillylacetone, Zingerone, Zingiberone, [0]-Paradol
IUPAC-Name 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-one
SMILES COc1cc(CCC(=O)C)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zingerone
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 194.0943