Learn More
Ansell™ Vantage™ Schwere gelbe und blaue Handschuhe der Serie 70-750 aus Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff
Optimale Kombination aus Komfort, Fingerfertigkeit, maximalem Schnittschutz und hervorragender Haltbarkeit.
22.10 € - 330.00 €
Spezifikation
Material der Rückseite | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 154 X, EN 407 |
Stulpenmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Auskleidungsmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12656941
|
Ansell™
70750080 |
8 |
330.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12636941
|
Ansell™
70750100 |
10 |
330.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12646941
|
Ansell™
70750070 |
7 |
330.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12666941
|
Ansell™
70750090 |
9 |
330.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10642291
|
Ansell™
70-750_9 |
9 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10566320
|
Ansell™
70-750_10 |
10 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Strapazierfähige Handschuhe
- Innovative Technologie für verbesserte Schnittfestigkeit und ausgezeichnete Flexibilität
- Mehr Anwenderkomfort
- Neuartige technische Garne mit bestem Schnittschutz-Gewichtsverhältnis
- Ideal für die Handhabung von scharfen Werkzeugen und Materialien
- Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
Anwendungen:
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Gehäusemontage
- Pressen und Stanzen
- Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
- Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
- Schweißarbeiten
- Standardprüfungen
- Prüfung von Metalloberflächen
- Mäßig ölige Metallteile mit scharfen oder rauen Kanten
- Automatisierte Zuführung von Schweißteilen
Spezifikation
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
12 Paar |
CE-Zeichen, EN 388: 154 X, EN 407 | |
Schwere Handschuhe | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
Wirksamer Schnittschutz |