missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAP-A Antibody (OTI10E10), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18108055 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18108055 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18108055 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP274825JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VAP-A Monoclonal specifically detects VAP-A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VAP-A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI10E10
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias hVAP-33, MGC3745,33 kDa VAMP-associated protein, VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein A, 33kDa, VAMP-A, VAP-33, VAP33VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein A (33kD), VAP-AVAMP-associated protein A, vesicle-associated membrane protein-associated protein A
Gensymbole VAPA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-227 of human VAP-A (NP_919415) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9218.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.