Learn More
VAP-B Antibody (001), Janelia Fluor™ 646 , Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18415335 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18415335 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18415335 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289624JF646
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
VAP-B Monoclonal antibody specifically detects VAP-B in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VAP-B
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 001
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ALS8VAMP-B/VAMP-C, VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C, VAMP-associated 33 kDa protein, VAMP-associated protein B/C, VAMP-B, VAP-B, VAP-B/VAP-C, VAPC, VAP-C, vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human VAP-B (O95292-1; Met 1-Pro 132).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9217
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG