Learn More
VAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14365-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882974
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Copper amine oxidases catalyze the oxidative conversion of amines to aldehydes in the presence of copper and quinone cofactor. The product is a major protein on the adipocyte plasma membrane. It has adhesive properties and also has functional monoamine oxidase activity. A pseudogene for this gene has been described and is located approximately 9-kb downstream.
Spezifikation
Spezifikation
VAP1
Polyclonal
Unconjugated
AOC3
AOC3, Copper amine oxidase, HPAO, Membrane primary amine oxidase, SSAO, VAP 1, VAP1, Vascular adhesion protein 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
8639
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q16853
AOC3
VAP1 Fusion Protein Ag5683
150 μL