Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™-Adapter für Abluftfilter, NPT(F)
VapLock™ Adapter für Abluftfilter, NPT(F) verfügen über verschiedene Adapterkonfigurationen, die einen schnellen und einfachen Anschluss an Emissionsquellen ermöglichen
N.V.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Abluftfilter |
Material | Schwarzes Azetal |
Größe | NPT(M) x NPT(F), einstellbar |
Beschreibung
- Für VapLock Abluftfilter mit 1/4 Zoll NPT(F)-Anschlüssen
- Möglicherweise sind zusätzliche Adapter für den gewünschten Behälter erforderlich
- Verstellbar für flexible Positionierung
Garantie
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
VapLock Abluftfilter | |
Schwarzes Azetal | |
NPT(M) x NPT(F), einstellbar |