Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™-Adapter für Abluftfilter, Schnellanschluss
VapLock™ Adapter für Abluftfilter, Schnellkupplung verfügen über verschiedene Adapterkonfigurationen, die einen schnellen und einfachen Anschluss an Emissionsquellen ermöglichen
Marke:  Cole-Parmer™ FA-010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804454
  • 59.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab
14-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für VapLock Abluftfilter mit 1/4 Zoll NPT(F)-Anschlüssen
  • Mit Justrite Centura Schnellkupplung 
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Graues Polypropylen (PP)/EPDM
Filteradapter, Justrite Centura Schnelltrennung; je 1
VapLock Abluftfilter
NPT(M) x Schnellkupplung