Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke:  Cole-Parmer™ S32X-3H
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804484
  • 78.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab
14-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Blau/weißes PTFE, PP, SS
304 SS-Anschlussgewindeeinsätze, drei 1/4 Zoll-28
Lösungsmittelverträgliche Behälter
GL32