Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse mit Einlassventil und Filter
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse mit Einlassventil und -filter reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
N.V.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelsicherheit
Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelverträgliche Behälter
Gewindegröße (angloamerikanisch) 1/4 Zoll-28 UNF(F)
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Lösungsmittelverträgliche Behälter
1/4 Zoll-28 UNF(F)