Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse mit Einlassventil und Filter
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse mit Einlassventil und -filter reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke:  Cole-Parmer™ S38NXEV-4D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804494
  • 70.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab
14-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Weißes PTFE, PP, SS, EPDM
Vier 1/4 Zoll-28-Anschlüsse
Lösungsmittelverträgliche Behälter
Nalgene 38-430