Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
Marke: Cole-Parmer™ WAK38NX-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.91000kg
Beschreibung
Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlichServiceleistungen
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
Lösungsmittelabfall-Kit | |
Lösungsmittelverträgliche Behälter |
Nalgene 38-430 | |
PTFE | |
1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F) |