Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
Marke:  Cole-Parmer™ WAK38WX-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.91000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804544
Menge Preis
1 576.05 € / 1 Stück
5 512.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab
16-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlich
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
PTFE
Lösungsmittelabfall-Kit
Lösungsmittelverträgliche Behälter
Wako 38 mm