Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Justrite™ Behälter
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Justrite™ Behälter sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
N.V.
Spezifikation
Verschlussgröße | 1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F) |
---|---|
Größe | Justrite Quick-Disconnect |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelverträgliche Behälter |
Beschreibung
Einfache Verbindung per Schnellkupplung mit Sicherheitsbehältern von JustriteGarantie
Keine
Spezifikation
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F) | |
Justrite Quick-Disconnect | |
Lösungsmittelsicherheit | |
Lösungsmittelverträgliche Behälter |