Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ WM53X-4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804614
  • 476.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
08-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie aus dem umfangreichen Größenangebot die passende Kappengröße für Ihren Behälter
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
PTFE
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung, PTFE, 53B, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF; 1/ea
Lösungsmittelverträgliche Behälter
53 B