Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Gläser und Eimer
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Gläser und Eimer verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ WM70X-4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804634
  • 476.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
14-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie unter den Rieke Kappengrößen 70 mm oder 100 bis 415 die richtige Größe für Ihren Behälter
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
PTFE
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung
Lösungsmittelverträgliche Behälter
70 mm Rieke