Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Gewindestopfen
Verwenden Sie VapLock™-Gewindestopfen, um nicht verwendete Anschlüsse für ein lecksicheres System abzudichten
Marke:  Cole-Parmer™ PL-113
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804474
  • 12.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab
12-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschließt die Anschlüsse des nicht benutzten Verteilers und des Flaschenverschlusses
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme
Weißes PTFE
Anschlussstecker