Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X25 GC inlet liner SGE Large Volume Injection
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 09224525
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12974081
  • 1945.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Varian-Geräten
Spezifikation
Spezifikation
LVI-Liner (Large Volume Injection)
54 mm
5 mm
Sinterglas
25/Packung
1.8/3.4 mm
Varian GC-Geräte