missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Antibody (15) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Monoclonal antibody specifically detects Varicella Zoster Virus Glycoprotein E in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Varicella Zoster Virus Glycoprotein E |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 15 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:1000-1:2000 |
| Zusammensetzung | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | Envelope glycoprotein E, GE, ORF68 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (Uniprot#: Q9J3M8; Met1-Tyr538). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?