Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemiepumpe, MV 10C VARIO Select
Artikelnummer. 16201812 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16201812 CEE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16201812 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20744750
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für Anwendungen mit hoher Pumpgeschwindigkeit und Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt. MV 10C VARIO Select bietet zuverlässige Leistung für Stand-Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke und Vakuumdestillationssäulen.
  • Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Erfüllt hohe Vakuumanforderungen für große Mengen Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
  • Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Durch die hohe Pumpgeschwindigkeit und das tiefe Endvakuum geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
  • Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder  einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
  • Zur Verdampfung von Lösungsmitteln erkennt die VACUU·SELECT-Steuerung den Siedepunkt der Lösungsmittel und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten
  • VARIO-Drehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0,6 mbar (ohne Gasballast), 1,2 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 40,2 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30-2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Abmessungen (L x B x H) 533 x 260 x 450 mm
Material PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
Modell MV 10 C VARIO Select
Geräuschpegel 47 dBA
Steckertyp CEE
Wirkleistung 1 kW
Gewicht (metrisch) 26,7 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 13 m3/Std.
Frequenz 50 bis 60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Anzahl Pumpenköpfe 8
Anwendungen Intelligentes Vakuum mit VARIO™ Steuerung, Trockenkammern, Filtration und Festphasenextraktion, Lokale Vakuum-Netzwerke für Labore
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 200/230 V