Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Erfüllt hohe Vakuumanforderungen für große Mengen Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Durch die hohe Pumpgeschwindigkeit und das tiefe Endvakuum geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- Zur Verdampfung von Lösungsmitteln erkennt die VACUU·SELECT-Steuerung den Siedepunkt der Lösungsmittel und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten
- VARIO-Drehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 0,6 mbar (ohne Gasballast), 1,2 mbar (mit Gasballast) |
| Regelung | VACUU·SELECT |
| Versandgewicht (metrisch) | 40,2 kg |
| Enthält | Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
| Motordrehzahl | 30-2400 min-1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur |
| Abmessungen (L x B x H) | 533 x 260 x 450 mm |
| Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
| Modell | MV 10 C VARIO Select |
| Geräuschpegel | 47 dBA |
| Mehr anzeigen |