Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemiepumpeneinheit, PC 3002 VARIO Select
Artikelnummer. 16201782 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
IEC Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16201782 IEC Anschluss 1 Stück
15848797 CEE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16201782 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20733574
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine präzise Vakuumsteuerung durch Motordrehzahlregelung. Der automatische Verdampfungsmodus eignet sich perfekt zur Steuerung von Anwendungen wie der Rotationsverdampfung. Für eine Vielzahl von Anforderungen stehen verschiedene Kondensatoren z
  • VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor.
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Kompakt und effizient, gutes Endvakuum auch bei offenem Gasballastventil
  • Sehr leiser, vibrationsarmer Betrieb und besonders lange Wartungsintervalle
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
  • PC 3002 VARIO™ ist für die Arbeit mit den meisten gebräuchlichen Lösungsmitteln geeignet.
  • Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
  • VACUU·SELECT Die Steuerung erkennt das Sieden des Lösungsmittels und passt die Motordrehzahl der Pumpe automatisch an, um die Prozesskontrolle während der Lösungsmittelverdampfung aufrechtzuerhalten.
  • Ein  Glaseinlassabscheider mit robuster Schutzbeschichtung verhindert das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeitströpfchen in die Pumpe, beugt so Schäden vor und verlängert deren Lebensdauer.
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 29 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30 bis 2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Abmessungen (L x B x H) 419 x 243 x 457 mm
Beschreibung Der Peltronic™ Dampfkondensator funktioniert ohne Kühlmedien
Material PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
Modell PC 3002 VARIO Select EK Peltronic
Geräuschpegel 43 dBA
Steckertyp IEC Anschluss
Wirkleistung 0,53 kW
Gewicht (metrisch) 21,5 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2,8 m³ /Std.
Frequenz 50 bis 60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Intelligenter Staubsauger mit VARIO™ -Steuerung, Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Geltrockner
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 200/230 V