Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Circulation Chiller with CEE7/7 Plug
Circulation chiller, colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of temp. profile
Marke:  Lauda™ L000785
Weitere Details : Netto-Gewicht : 54.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883610
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Navigation im Klartextmenü
  • Sechs auswählbare Sprachen: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Elektronische Füllstandanzeige und Alarm bei niedrigem Füllstand
  • Leistungsstarke Druckpumpe
  • Standardmäßige USB-Schnittstelle
    • Erweiterbar mit Interfacemodul (analog, Kontakt, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
  • Integriertes Programmiergerät mit max. 150 Segmenten, aufteilbar in fünf Programme
  • Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
  • Einfüllöffnung oben, Ablasshahn auf der Rückseite
  • SmartCool System für energiesparendes digitales Kühlmanagement einschließlich Kompressor mit Ein/Aus-Steuerung
  • Zum Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glycerin)
  • Kühlluft-Kondensator
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 40 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Max. Stromverbrauch: 1,1 kW
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 37 l/min
    • Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
    • Druckeinstellung: Bypass
    • Höchstfüllvolumen: 15 L
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Zwei Nippel 3/4 in. mit Schraubverschluss G 3/4 für Pumpenanschlüsse
  • Spezifikation
    Spezifikation
    -20 °C° bis +40 °C°
    4,8 bar
    230 V