Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säulen
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
510.00 € - 1305.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Präparativsäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 110 Å |
Oberfläche | 340 m²/g |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kohlenstoffbeladung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kohlenstoffbeladung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10378071
|
Macherey-Nagel™
762022.100 |
250 mm | 17,50% |
1020.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12449946
|
Macherey-Nagel™
762405.100 |
125 mm | 20% |
1305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12439946
|
Macherey-Nagel™
762404.100 |
50 mm | 20% |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12606009
|
Macherey-Nagel™
762551.100 |
50 mm | 18% |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Präparativsäule | |
5 μm | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Ja |
10 mm | |
110 Å | |
60 °C | |
Silika | |
Umkehrphase |