Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säulen
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 762022.100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Präparativsäule | |
Basische, neutrale oder saure Arzneimittel, derivatisierte Aminosäuren, Pestizide, fettlösliche Vitamine, Aldehyde und Ketone, phenolische Verbindungen | |
600 bar (8700 psi) | |
1 bis 9 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
10 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
17,50% | |
Ja | |
VarioPrep HPLC-Trennsäule |