Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader
Verschiedene Zubehörteile für das Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Marke: Thermo Scientific™ N02339
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Das Varioskan LUX ist mit der leistungsstarken SkanIt Software der vierten Generation ausgestattet und verfügt über ausgezeichnete Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität.
- Lizenzfrei—Jeder Anwender kann die Software auf seinem Computer installieren
- Intuitive und flexible Oberfläche für mehrere Anwender und Assays
- Das innovative Virtual Pipetting Tool™ vereinfacht die Festlegung der Probenanordnung auf der Platte
- Die Messdaten werden fortlaufend in der Datenbank gespeichert, sodass es nicht zu unerwartetem Datenverlust aufgrund von Unterbrechungen wie Stromausfällen oder unbeabsichtigten Abbrüchen kommen kann
- Vereinfachte Datenverarbeitung und -export
- Export der Daten mit nur einem Mausklick oder automatisches Versenden per E-Mail nach Abschluss des Durchlaufs
- Verschiedene Dateiformate für das Exportieren der Ergebnisse: *.xlsx, *.pdf, *.xml und *.txt
Das Varioskan LUX ist modular und aufrüstbar. So können Sie das System Ihren Ansprüchen anpassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
Adapter für Platten ohne Deckel | |
Zubehör | |
Varioskan LUX Mikrotiterplatten-Lesegerät |