Learn More
Eppendorf™ Varitip P-Spitzen
Diese Spitzen erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen bei unterschiedlichen Laboraufgaben. Eppendorf™ Varitip P Spitzen sind für das Absaugen von 1 bis 10 ml aus Gefäßen wie z.B. Bechergläsern vorgesehen.
Marke:  Eppendorf™ 0030048130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80100kg
Artikelnummer. 10493891
  • 133.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Spitzen erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen bei unterschiedlichen Laboraufgaben.Eppendorf™ Varitip P Spitzen sind für das Absaugen von 1 bis 10 ml aus Gefäßen wie z. B. Bechergläsern vorgesehen.
  • Die Pipettierer ist stufenlos anpassbar zum präzisen Pipettieren von Volumina bis zu 10 ml in Schritten zu je 10 μl.
  • Auch Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck oder hoher Viskosität können problemlos pipettiert werden.
  • Das System besteht aus einem Dispensierteil und der Maxitip Pipettenspitze mit Luftverdrängungsprinzip.
  • Beim Austauschen der Maxitip Pipettenspitze verbleiben keine Rückstände.
  • Das Ventil für Maxitip gewährleistet das tropffreie Dispensieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck.
  • Maxitip G mit Messskala zur Kompensation des Nennwerts von Varipette™
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 10 ml
Zur Entfernung von Flüssigkeiten aus kleineren Gefäßen
Ja
Ungefiltert
Universelle Passform