Learn More
B Braun™ x100 Vasco™ Nitril long, Größe M
Click to view available options
Größe:
M
Beschreibung
- Geeignet für Untersuchung und Schutz
- Gerade Finger, beidhändige Montage
- Rollrand, lange Manschette
- Mikroraue Oberfläche mit texturierten Fingern
- Chlorierte, puderfreie Innenfläche
- Chemische Beständigkeit
- Latexfrei
Spezifikation
Farbe | Blau |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | M |
Dicke (metrisch) | 0,14 ± 0,03 mm Finger, 0,10 ± 0,02 mm Handfläche, 0,07 ± 0,02 mm Manschette |
Zugfestigkeit | ≥ 14 MPa |
Länge (metrisch) | 290 ± 10 mm |
Breite (metrisch) | 95 ± 10 mm |