Learn More
B Braun™ Vasco™ puderfreie und hautverträgliche Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex
Catalog Number p-8005426
5.03 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
M
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Hergestellt aus puderfreiem Naturkautschuklatex. B Braun™ Vasco™ Sensitive Untersuchungshandschuhe sind unsteril, haben ein synthetisches Futter und können an beiden Händen getragen werden. Mikro-aufgeraute Oberfläche für ein gutes Tastgefühl und Griffsicherheit.
Nicht sterile Untersuchungshandschuhe aus hochelastischem Naturlatex
  • Puderfrei
  • Mit synthetischem Futter für einfaches Anziehen
  • Frei von Thiuram
  • Beidhändige Passform
  • Rollrand
  • Mikroaufgeraute Oberfläche
  • Ausgezeichnetes Tastgefühl und gute Griffigkeit
  • AQL 1.5 (Dichtheit)
  • Geprüft gemäß ASTM 1671-07 (virale Penetration) und EN 473-3
  • Nach DIN EN 455
Klassifikation PSA-Kategorie III
Farbcode Weiß
Oberflächenbehandlung außen Mikrorau
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Untersuchungshandschuhe
Größe M
Dicke (metrisch) ≥ 0,08 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung
Art der Handschuhstulpe Bündchen mit Rollrand
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Menge 100/Packung
Zugfestigkeit ≥ 18 MPa vor der Alterung, ≥ 14 MPa nach der Alterung