missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VASP Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18783182 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18783182 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18783182 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241363G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

VASP Polyclonal antibody specifically detects VASP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VASP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias vasodilator-stimulated phosphoprotein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The epitope is recognized to a region between residue 330 to 380 of human Vasodilator-stimulated phosphoprotein using the numbering given in entry P50552 (GeneID 7408).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7408
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.