Learn More
Invitrogen™ Human VCAM-1, Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75752
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11579061
  • 700.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
VCAM1 (human) Recombinant Protein, RP-75752, from Invitrogen.
VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases. This product contains a purified 674 amino acid fragment (aa25-698) corresponding to the mature extracellular VCAM protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P19320
tris HCl with 50% glycerol, 5mM EDTA and no preservative
Human VCAM-1
E. Coli
RUO
VCAM1
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
7412
100μg
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human VCAM-1
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge