Learn More
Merck VCWP05000 0.1UM VCWP 50MM DIA 100/PK
Marke:  Merck VCWP05000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10653782
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
0,1 μm
100 Stück/Packung
Vcwp Dia