missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGF 165 Antibody (105), DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18483319 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18483319 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18483319 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289780G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

VEGF 165 Monoclonal antibody specifically detects VEGF 165 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VEGF 165
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 105
Konjugat DyLight 488
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human VEGF 165 (P15692-4; Met 1-Arg 191).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Biologically Active Proteins
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7422
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.