Learn More
Invitrogen™ Rat VEGF-A-Cell Lysates ELISA Kit
Artikelnummer. 15495393
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495393 96 Tests 1 Set
17145939 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15495393 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. ERVEGFACL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat Vascular Endothelial cell Growth Factor A-Cell Lysates (Rt VEGF-A) ELISA quantitates Rt VEGF-A in rat cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt VEGF-A. Principle of the method The Rat VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
VEGF (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor) ist ein homodimeres, Disulfid-verknüpftes Glykoprotein mit 45 kDa, das an der Angiogenese beteiligt ist und die Progression und Metastasierung von Tumoren fördert. VEGF hat eine Vielzahl von Auswirkungen auf vaskuläres Endothel, einschließlich der Fähigkeit, die Endothelzellviabilität, Mitogenese, Chemotaxis und vaskuläre Permeabilität zu fördern. Die VEGF-Familie umfasst derzeit VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E und PICF. VEGF und sein Rezeptorsystem haben sich als die fundamentalen Regulatoren bei der Zellsignalisierung der Angiogenese erwiesen. Die meisten Tumore haben einen absoluten Bedarf an Angiogenese, und VEGF wurde als das stärkste angiogene Zytokin bezeichnet, das mit diesem Prozess verbunden ist. Bisher wurden 5 verschiedene Isoformen des VEGF beschrieben. Diese Isoformen werden als Ergebnis eines alternativen Spleißens aus einem einzelnen VEGF-Gen erzeugt. Diese verschiedenen Isoformen binden nachweislich an zwei Tyrosin-Kinase-Rezeptoren flt-1 (VEGFR-1) und flk-1/KDR (VEGFR-2), die fast ausschließlich auf endothelialen Zellen exprimiert werden. VEGF und seine hochaffinitätsbindenden Rezeptoren, die Tyrosinkinasen FLK1 und FLT1, werden für die Entwicklung embryonaler Vaskulaturen als wichtig gehalten. Studien haben gezeigt, dass eine alternativ gespleißte Form von FLT1 ein lösliches Protein produziert, das sFLT1 genannt wird und den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor mit hoher Affinität bindet und eine hemmende Rolle bei der Angiogenese spielt. Erhöhte VEGF-Konzentrationen sind mit dem POEMS-Syndrom (Polyneuropathie, Organomegalie, Endokrinopathie, monoklonale Gammopathie, Hautveränderungen) verbunden, auch bekannt als Crow-Fukase-Syndrom, das mehrere Organe im Körper betrifft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P16612
Assay-Bereich 0.82 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 bis 200 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Ratten-VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 83785
Gensymbol VEGF-A,VEGF164,VPF,Vegf
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Onkologie
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym VEGF-A, VEGF164, VPF, Vegf
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min