Learn More
Invitrogen™ VEGFB Maus-ELISA-Kit
Beschreibung
Der Maus-CTLA-ELISA quantifiziert Ms CTLA- in Mausserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürlichen und rekombinanten Maus-VEGF-B . Prinzip der Methode Der Maus-VEGF-B-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundenen Targets. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor B; VEGFB; VEGF-B; VEGFL; VEGF-bezogener Faktor; VRF |
| Assay-Bereich | 0,655 bis 160 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,6 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P49766. |
| Gensymbol | VEGFB |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |