missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFR1/Flt-1 Antibody (FLT1/658), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18769152 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18769152 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18769152 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP234618DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VEGFR1/Flt-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon FLT1/658
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human VEGFR1/Flt-1 protein (Uniprot: P17948)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2321
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.