Beschreibung
- Die Konstruktion ohne bewegliche Teile gewährleistet eine lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand.
- Venturi Pumpen arbeiten mit einem Druckluftantrieb und erfordern keine elektrische Stromquelle oder Schmiermittel.
- Stellen Sie diese kompakten Vakuumpumpen für schnelles Ansprechen und minimalen Vakuumverlust in der Nähe der Vorrichtung auf.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 100 mbar |
| Material | Aluminium |
| Flussrate | 8,5 l/min |
| Pumpentyp | Vakuumsystem |