Learn More
Veolia Water Systems™ UV-Lampe
Eine hochwertige, robuste UV-Lampe, deren UV-Licht wie ein Bakterizid wirkt und zur Zersetzung und Photooxidation von organischer Verschmutzung in polaren oder ionisierten Spezies führt.
Marke:  Veolia Water Systems LC118
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09180kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10764313
  • 722.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • UV-Licht wird als Bakterizid und zur Zersetzung und Fotooxidation organischer Kontaminanten zu polaren oder ionisierten Arten verwendet.
  • Die UV-bakterizide Wirkung schädigt die DNA- und RNA-Polymerase bei niedrigen Dosen und verhindert so die Replikation.
Spezifikation
Spezifikation
Aufgliedern und Photooxidation organischer Kontaminationsstoffe in polare oder ionisierte Spezies
Centra R 60/120, Maxima MK1/MK2, PureLab Option-Q, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2