Learn More
Emma Safety Footwear Vera Sicherheitsschuhe, gelb
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und verfügt über eine einzigartige Mikrofaser mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe ist schmutzabweisend, schmierstoff- und fettbeständig. Entwickelt für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden.
Marke:  Emma Safety Footwear MM50653449
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.64800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918541
  • 143.10 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • Mikrofaserkonstruktion
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345-2011
Weiß
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
49
Elastisch
Vera, gelb
Mikrofaser
Stahl