Learn More
Emma Safety Footwear Vera XD Sicherheitsschuhe
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und aus Mikrofaser gefertigt. Desinfiziert mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Beständig gegen Flecken, Fett und direkten Widerstand.
Marke:  Emma Safety Footwear MM50756443
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.41200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918641
  • 105.58 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • GripForce™ Easy-Twist
  • Mikrofaserkonstruktion
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
Vera XD
Mikrofaser
43