Learn More
Emma Safety Footwear Vera XD Sicherheitsschuhe, rot
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und verfügt über eine einzigartige Mikrofaser mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe ist schmutzabweisend, schmierstoff- und fettbeständig. Entwickelt für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden.
128.26 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978591
|
Emma Safety Footwear
MM50752437 |
37 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988591
|
Emma Safety Footwear
MM50752438 |
38 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998591
|
Emma Safety Footwear
MM50752439 |
39 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908601
|
Emma Safety Footwear
MM50752440 |
40 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918601
|
Emma Safety Footwear
MM50752441 |
41 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15928601
|
Emma Safety Footwear
MM50752442 |
42 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15938601
|
Emma Safety Footwear
MM50752443 |
43 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948601
|
Emma Safety Footwear
MM50752444 |
44 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958601
|
Emma Safety Footwear
MM50752445 |
45 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968601
|
Emma Safety Footwear
MM50752446 |
46 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978601
|
Emma Safety Footwear
MM50752447 |
47 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988601
|
Emma Safety Footwear
MM50752448 |
48 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998601
|
Emma Safety Footwear
MM50752449 |
49 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
Vera XD, rot | |
Mikrofaser |