missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Verapamil-d6, TRC

Artikelnummer. 30453477
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453477 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30453477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV1249651MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Verapamil-d6
CAS 1185193-17-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C27 D6 H32 N2 O4
Menge 1 mg
Synonym 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl)pentanenitrile, Benzeneacetonitrile','α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-[1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-, (±)-Verapamil-d6, Verapamil-D6 (isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6), 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6)-valeronitrile, α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-[1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-benzeneacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C27H38N2O4/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])C(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylmethylamino]-2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl)pentannitril
Molekulargewicht (g/mol) 460.6386
Formelmasse 460.3208
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.