missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Verapamil EP Verunreinigung M (Verapamil USP Verwandte Verbindung D) als Hydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Verapamil EP Verunreinigung M (Verapamil USP Verwandte Verbindung D) als Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,5'-[(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile] Hydrochloride |
| CAS | 190850-50-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5,5'-[(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile] Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C42 H57 N3 O6 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 5,5'-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile] Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. M (EP), Verapamil Imp. M (EP), Benzeneacetonitrile, alpha,alpha'-[[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]imino]di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), Verapamil Related Compound D as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity M as Hydrochloride, Verapamil Impurity M as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C42H57N3O6.ClH/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10;/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCN(CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)CCCC(C#N)(C(C)C)c3ccc(OC)c(OC)c3)cc1OC |
| IUPAC-Name | 5-[[4-Cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexyl]-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propan-2-ylpentannitril;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?