Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-Verapamil-Hydrochlorid, 99+%
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (±)-Verapamil hydrochloride |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 140.0°C to 144.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.5 to 6.5 (5% soln.) |
Glührückstand | 0.1% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (±)-Verapamil hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.