Learn More
Veratrumsäure-4-Chlorbutylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Veratric Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| CAS | 69788-75-6 |
| Summenformel | C13H17ClO4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H17ClO4/c1-16-11-6-5-10(9-12(11)17-2)13(15)18-8-4-3-7-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)OCCCCCl |
| IUPAC-Name | 4-Chlorbutyl-3,4-dimethoxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 272.72 |
| Formelmasse | 272.0815 |