Learn More
Veratrol +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-211793
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
91-16-7
C8H10O2
138.17
MFCD00008357
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
7043
CHEBI:59114
1,2-Dimethoxybenzol
COC1=CC=CC=C1OC
91-16-7
C8H10O2
138.17
MFCD00008357
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
7043
CHEBI:59114
1,2-Dimethoxybenzol
COC1=CC=CC=C1OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Veratrole
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 15°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 206°C to 207°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(OCH3)2
Brechungsindex 1.5330 to 1.535
Menge 100 g
Beilstein 06, 771
Merck Index 15, 10150
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,acetone and ether
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Veratrole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.