Learn More
Vernolate, TRC
Artikelnummer. 30455996
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455996 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455996 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV128700250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vernolate
CAS 1929-77-7
Summenformel C10 H21 N O S
Menge 250 mg
Synonym Carbamothioic acid','N,N-dipropyl-','S-propyl ester, Carbamic acid','dipropylthio-','S-propyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid','dipropyl-','S-propyl ester (9CI), Dipropylthiocarbamic acid S-propyl ester, PPTC, Perbulate, Propyl dipropylthiolcarbamate, R-1607, S-Propyl dipropylthiocarbamate, S-n-Propyl N,N-dipropylthiocarbamate, Vanalate, Vernam, Vernolate
InChI-Formel InChI=1S/C10H21NOS/c1-4-7-11(8-5-2)10(12)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3
SMILES CCCSC(=O)N(CCC)CCC
IUPAC-Name S-Propyl N, N-Dipropylcarbamothioat
Molekulargewicht (g/mol) 203.34
Formelmasse 203.1344