Learn More
3M™ Versaflo™ Filter TR-3802E
3M™ Versaflo™ Filter TR-3802E zur Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Atemschutzmaske TR-300+.
Marke: 3M™ 7100018809_OLD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19350kg
Beschreibung
- P3-Partikelfilter mit Minderung der Geruchsbelästigung durch organische Dämpfe
- Der Filter kann schnell und einfach von Hand gewechselt werden
- Zur Verwendung mit der 3M™ Atemschutzmaske mit Stromversorgung TR-300+
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, EN 12941 | |
Filter | |
Minderung der Geruchsbelästigung durch organische Dämpfe | |
0,352 x 0,2 x 0,13 m |
P3-Partikel | |
3Mtrade; Versaflotrade; Atemschutzmaske mit Stromversorgung TR-300+ | |
TR-3802E |