Learn More
3M™ Versaflo™ TR-3712E P3-Partikelfilter
Zur Verwendung mit 3M™ Versaflo™ TR-300+ Gebläseeinheiten. Der hocheffiziente 3M™-P3-Partikelfilter kann schnell und einfach von Hand gewechselt werden.
Marke: 3M™ 7100231431
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hocheffizienter P3-Partikelfilter
- Schneller und einfacher Wechsel von Hand
- EN 12941, CE-zertifiziert
- Zur Verwendung mit 3M™ TR-300+ Gebläseeinheiten
Spezifikation
EN 12941, CE-Kennzeichnung | |
P3 Partikelfilter | |
Partikelfilter | |
Atemschutzgerät mit Druckluftantrieb TR-300+. |