Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Nitril-Immersionshandschuhe der Serie 37-520
Artikelnummer. 15530611 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15530611 8,5 12 Paare
15545380 6,5 12 Paare
15520611 7,5 12 Paare
15540611 9,5 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15530611 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 37520085BP
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Flexibilität und verbesserte Fingerfertigkeit. Die Ansell Edmont™ Versatouch™ blauen Nitrit-Immersionshandschuhe der Serie 37-520 verbinden die Schutzeigenschaften von Nitrit mit dem Komfort von Naturkautschuk.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Mit Velours aus 100 % Baumwolle gefütterter Nitril-Handschuh
  • Hervorragendes erhabenes Griffmuster für sichere Handhabung
  • Gute Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
  • Flexibel, mit hervorragender Fingerfertigkeit.
Anwendungen:
  • Druckindustrie
  • Baugruppe
  • Lebensmittelverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 288:2003 , EN 374:2003
Farbe Blau
Material Nitril
Größe 8,5
Dicke (metrisch) 0,35 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Modell 37-520_8.5
Serie 37-520
Länge (metrisch) 345 mm